Learn More
Voxtalisib, MedChemExpress
Code produit. 16496908
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16496908
Marque: Medchem Express HY15900
MedChemExpress Voxtalisib (XL765) is a potent PI3K inhibitor, which has a similar activity toward class I PI3K (IC50s=39, 113, 9 and 43 nM for p110α, p110β, p110γ and p110δ, respectively), also inhibits DNA-PK (IC50=150 nM) and mTOR (IC50=157 nM). Voxtalisib (XL765) inhibits mTORC1 and mTORC2 with IC50s of 160 and 910 nM, respectively.
Voxtalisib (XL765) is a potent PI3K inhibitor, which has a similar activity toward class I PI3K (IC50s=39, 113, 9 and 43 nM for p110α, p110β, p110γ and p110δ, respectively), also inhibits DNA-PK (IC50=150 nM) and mTOR (IC50=157 nM). Voxtalisib (XL765) inhibits mTORC1 and mTORC2 with IC50s of 160 and 910 nM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Voxtalisib
Forme physique Solid
CAS 934493-76-2
Couleur Marron
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H14N6O
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme XL765 SAR245409
Informations sur la solubilité DMSO : 10 mg/mL (37.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C2=NNC=C2)=CC3=C(C)N=C(N)N=C3N1CC
Poids moléculaire (g/mol) 270.29
Poids de la formule 270.29
Pourcentage de pureté 98.68%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.