Learn More
Microtubes en PP avec bouchon à vis blanc Axygen™
Code produit 12559027 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 ml
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12559027 0,5 ml 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12559027 Fournisseur Axygen Code fournisseur SCT050SSWS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    256.00€
    170.69€ / 500 pièces
    Économisez 85.31€
    33% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Spécification
Type de couvercle Bouchon à vis
Couleur de bouchon Blanc
Capacité (métrique) 0,5 ml
Matériau Polypropylène
Comprend Bouchon à vis, joint d’étanchéité
Nb par paquet 4000Pack
Conditionnement 4000Pack
Stérilité Stérile
Graduated Non
Type de bouchon Bouchon à vis