Learn More
IKA™ Kit de sécurité sous vide VSS1
Code produit 15766678 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Évaporateurs rotatifs pour véhicules récréatifs, MVP 10 Pompes de base
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15766678 Évaporateurs rotatifs pour véhicules récréatifs, MVP 10 Pompes de base 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15766678 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0020005194
Expédition estimée: 21-01-2027
Réservoir des condensats connecté à l’avant de la pompe à vide pour empêcher la libération de vapeurs dans l’air.
  • Système de réservoir des condensats.
  • Empêche la libération de vapeurs dans l’air.
  • Convient à une utilisation avec les évaporateurs rotatifs RV et la pompe de base MVP10 :
    • RV 3 V
    • RV 3 V-C
    • RV 3 Flex
    • RV 8 V
    • RV 8 V-C
    • RV 8 Flex
    • RV 10 Auto V
    • RV 10 Auto V-C
    • RV 10 Auto Flex
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Évaporateurs rotatifs pour véhicules récréatifs, MVP 10 Pompes de base