Learn More
VTP-27999 TFA, MedChemExpress
Code produit 16448108
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16448108 10 mg
16424027 50 mg
16407876 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16448108 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY50769
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress VTP-27999 TFA is an alkyl amine Renin inhibitor; VTP-27999 TFA is useful for Hypertension and End-Organ Diseases.
VTP-27999 TFA is an alkyl amine Renin inhibitor
Spécification
Nom chimique ou matériau VTP-27999 TFA
Forme physique Oil
CAS 1013937-63-7
Couleur Jaune clair
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C28H42ClF3N4O7
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité H2O : 10 mg/mL (15.65 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 2.4 mg/mL (3.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(F)(F)F.COC(NCCO[C@@H](C1=CC(Cl)=CC=C1)[C@@]2([H])CN(CCC2)C(NC[C@@H](NC)C[C@H]3CCCOC3)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 639.1
Poids de la formule 639.1
Pourcentage de pureté 97.2%
Qualité Research