Learn More
R&D Systems™ VU 0255035
Code produit 18799496
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
Conditionnement:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18799496 5 mg 5mg
18779656 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18799496 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 3727/5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.06€
    156.45€ / 5mg
    Économisez 16.61€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Highly selective M1 antagonist
VU 0255035 is a highly selective muscarinic M1 antagonist (Ki = 14.87 nM). Targets the M1 orthosteric site with greater than 75-fold selectivity over the other receptor subtypes. Reduces pilocarpine-induced seizures in mice. Brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-[3-Oxo-3-[4-(4-pyridinyl)-1-piperazinyl]propyl]-2,1,3-benzothiadiazole-4-sulfonamide
CAS 1135243-19-4
Plage de pourcentage du dosage >99%
Quantité 5 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C18H20N6O3S2
Poids de la formule Observed MW: 432.52