Learn More
Tocris Bioscience™ VU 0357017 hydrochloride
Description
Positive allosteric modulator of muscarinic M1 receptors (EC50 = 198 nM). Displays no activity at M2-M5 at concentrations up to 30 μM. Potentiates NMDA receptor currents in hippocampal neurons; activity reverses cognitive decifits in a rodent model of hippocampal-dependent memory. CNS penetrant.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | VU 0357017 hydrochloride |
| Quantité | 10 mg |
| Poids de la formule | 369.89 |
| Pureté | >98% |
| Poids moléculaire | 369.89 |