Learn More
VU 0365114, MedChemExpress
Code produit 16486847
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16486847 5 mg
16485106 100 mg
16430497 50 mg
16414148 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16486847 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY107651
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress VU 0365114 is a mAChR M5 positive allosteric modulator, with an EC50 of 2.7 μM.
VU 0365114 is a mAChR M5 positive allosteric modulator, with an EC50 of 2.7 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau VU 0365114
CAS 1208222-39-2
Couleur Orange
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H14F3NO3
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 77.5 mg/mL (195.04 mM)
SMILES O=C1N(C2=CC=C(OC(F)(F)F)C=C2C1=O)CC3=CC=C(C4=CC=CC=C4)C=C3
Poids moléculaire (g/mol) 397.35
Poids de la formule 397.35
Pourcentage de pureté 99.41%
Qualité Research
Forme physique Solid