Learn More
VU 0365114, R&D Systems™
Code produit 18044822
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18044822 10 mg 10mg
18014142 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18044822 Fournisseur Tocris Bioscience Code fournisseur 4404/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
A Tocris product, part of R&D Systems. Positive allosteric modulator of M5 receptors
Selective positive allosteric modulator of M5 (EC50 values are 2.7 μM for human M5, and >30 μM for M1, M2, M3 and M4 receptors).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1208222-39-2
Formule moléculaire C22H14F3NO3
Poids moléculaire (g/mol) 397.353
Clé InChI SPBGRXOPAXZSER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-biphenyl-4-ylmethyl-5-trifluoromethoxy indoline-2,3-dione, 1-1,1'-biphenyl-4-ylmethyl-5-trifluoromethoxy-1h-indole-2,3-dione, 1-1,1'-biphenyl-4-ylmethyl-5-trifluoromethoxy indole-2,3-dione
CID PubChem 45281794
Nom IUPAC 1-[(4-phenylphenyl)methyl]-5-(trifluoromethoxy)indole-2,3-dione
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)CN3C4=C(C=C(C=C4)OC(F)(F)F)C(=O)C3=O
Spécification
Nom chimique ou matériau VU 0365114
Quantité 10 mg
Poids de la formule 397.35
Pourcentage de pureté >98%
Gamme de produits Tocris