Learn More
VUF10460, MedChemExpress
Code produit 16449886
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16449886 50 mg
16443358 10 mg
16412736 25 mg
16406087 5 mg
16404606 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16449886 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101420
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress VUF10460 is a non-imidazole histamine H4 receptor agonist; binds to rat H4 receptor with a pKi of 7.46.
VUF10460 is a non-imidazole histamine H4 receptor agonist
Spécification
Nom chimique ou matériau VUF10460
CAS 1028327-66-3
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H19N5
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (185.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC(C2=CC=CC=C2)=CC(N3CCN(C)CC3)=N1
Poids moléculaire (g/mol) 269.34
Poids de la formule 269.34
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation