Description
- Accessoire plat
- Convient au mélange de récipients à profil bas, y compris les flacons de culture et les boîtes de Petri
- Recouvert d’un tapis pour éviter tout glissement
- Avec rebord sur les 4 côtés
Spécification
Spécification
| Poids (métrique) | 740 g |
| Description | Modèle plat avec tapis et rebord |
| À utiliser avec (équipement) | Table d’agitation |