Learn More
Molecular Probes™ Vybrant™ CFDA SE Cell Tracer Kit
Code produit 10398252
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10398252 1 Kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10398252 Fournisseur Molecular Probes™ Code fournisseur V12883
 Article restreint
En stock
Kit de traceur cellulaire Vybrant™ CFDA SE
Le kit de traceur cellulaire Vybrant™ CFDA SE est utilisé pour les analyses fluorescentes comme traceur cellulaire à long terme. Cette méthode est couramment utilisée pour le marquage in vitro et in vivo des cellules afin de déterminer si une cellule prolifère ou non.
  • Ses performances supérieures—permettent une coloration uniforme et brillante des cellules
  • Le colorant de rétention à long terme—est bien conservé dans les cellules pendant plusieurs jours après la coloration
  • Cytotoxicité minimale non toxique—pour les dosages in vivo et in vitro
  • Protocole de coloration simple et fiable
    Coloration fluorescente supérieure
    Le traçage réussi des cellules nécessite un colorant extrêmement brillant pour distinguer les cellules marquées par fluorescence de l’autofluorescence. La coloration fluorescente intense fournie par le kit de traçage cellulaire Vybrant™ CFDA SE permet la visualisation des cellules marquées pendant plusieurs jours après la coloration, ce qui en fait une coloration idéale pour les études de traçage cellulaire basées sur la dilution du colorant.
    Rétention du signal à long terme
    Le colorant Vybrant™ CFDA SE traverse facilement la membrane plasmique et se lie de manière covalente à l’intérieur des cellules où le colorant fluorescent stable et bien conservé est conçu pour fournir un signal cohérent, même après plusieurs jours dans un environnement de culture cellulaire.
    Non toxique
    Le colorant Vybrant™ CFDA SE se lie de manière covalente à toutes les amines libres à la surface et à l’intérieur des cellules et montre peu de cytotoxicité, avec un effet observé minimal sur la capacité de prolifération ou la biologie des cellules. Des chercheurs ont utilisé le marquage CFDA SE pour montrer que les cellules hématopoïétiques transplantables prolifèrent in vitro en réponse à une stimulation par un cocktail de facteurs de croissance.
    Protocole de coloration simple et fiable
    Le kit de traçage cellulaire Vybrant™ CFDA SE contient des flacons à usage unique pratiques de colorant sec pour permettre des expériences à petite échelle sans préparer des quantités excessives de colorant, prolongeant ainsi la durée de conservation du colorant non dissous en solution. Une solution de réserve est préparée en dissolvant le contenu d’un flacon dans du diméthylsulfoxyde (DMSO) anhydre avant l’utilisation. Pour colorer 1 ml de cellules dans un milieu sans protéines, 1 μl de cette solution mère est généralement utilisé. Les cellules doivent être colorées pendant 20 minutes à température ambiante en agitant doucement. Un bref lavage avec du milieu complet pourra alors absorber tout colorant restant dans la solution.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Contient 10 flacons de 5(6)-CFDA, SE (CFSE, 500 μg par flacon) et 1 flacon de DMSO (1,3 ml). Conserver au congélateur (-5 et -30°C).
    Gamme de longueur d’onde d’excitation 492 / 517
    Type de colorant CFDA SE (CFSE)
    Format Tube(s), lame(s)
    À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence, cytomètre en flux
    Quantité 1 Kit
    Méthode de détection Fluorescence
    Forme Solide
    Gamme de produits Vybrant
    Conditions d’expédition Température ambiante
    Solubilité DMSO (diméthylsulfoxyde)
    Type d’étiquette Autres marqueurs ou colorants
    Type de produit Kit de traceur cellulaire CFDA SE