Learn More
Molecular Probes™ Colorant Vybrant™ DyeCycle™ Ruby, 100 réactions
Description
La coloration rubis Vybrant™ DyeCycle™ est un colorant d’ADN perméable aux cellules pouvant être utilisé pour l’analyse du cycle cellulaire sur un laser à diode rouge de 488 nm ou de 635 nm.
Précis — analyse précise du cycle cellulaire dans les cellules vivantes
Sûr — cytotoxicité faible pour le tri de cellules et les expériences supplémentaires sur cellules vivantes
Compensation minimale — simplification du multiplexage
Protocole de coloration simple et robuste
Consultez un guide de sélection pour tous les produits liés à l’analyse du cycle cellulaire des cellules fixes et vivantes dans la cytométrie en flux.
Précise
Une analyse du cycle cellulaire réussie nécessite un colorant sélectif à l’ADN et qui peut colorer des cellules dans un modèle homogène minimisant la variabilité de la fluorescence. La coloration rubis Vybrant™ DyeCycle™ est un outil idéal pour l’analyse de la teneur en ADN dans les cellules vivantes, car cette coloration est perméable aux cellules et, après liaison avec l’ADN double brin, émet un signal fluorescent proportionnel à la masse d’ADN (voir la figure).
Cytotoxicité faible
Contrairement aux colorants qui nécessitent des concentrations élevées ou ont des structures chimiques qui son toxiques pour les cellules, la coloration rubis Vybrant™ DyeCycle™ présente une cytotoxicité relativement faible, permettant ainsi de trier en fonction de la phase du cycle cellulaire.
Compensation minimale
Convenant bien à la ligne laser de 633 nm rouge appréciée, la coloration rubis Vybrant™ DyeCycle™ / le complexe d’ADN affiche des valeurs maximales d’excitation/émission de fluorescence de 638 / 686 nm respectivement (voir la figure). Les caractéristiques spectrales permettent l’utilisation du laser rouge pour l’analyse du cycle cellulaire et libèrent d’autres canaux pour des paramètres supplémentaires.
L’excitation rouge et l’émission étroite de la coloration rubis Vybrant™ DyeCycle™ en font une coloration idéale pour le multiplexage en raison du chevauchement spectral limité avec d’autres colorants courants (Alexa Fluor™ 488, FITC et RPE) et des protéines fluorescentes (protéine verte fluorescente (GFP)).
Protocole de coloration simple et robuste
Pour l’analyse cellulaire, il suffit de préparer des tubes de cytométrie en flux contenant 0,5 ml de cellules en suspension dans un milieu de culture complet à une concentration de 5 × 105 cellules/ml. Ajoutez dans chaque tube 1 μl de coloration rubis Vybrant™ DyeCycle™ et mélangez bien. La concentration finale en colorant est de 5 μM. Incubez à 37°C pendant 15 à 30 minutes, à l’abri de la lumière. Analysez sans laver les cellules sur un cytomètre en flux à l’aide d’une excitation de 488 nm ou de 633 / 5 nm et d’une émission supérieure à 670 nm.
Consultez un guide de sélection pour tous les produits liés à l’analyse du cycle cellulaire des cellules fixes et vivantes dans la cytométrie en flux.
Précise
Une analyse du cycle cellulaire réussie nécessite un colorant sélectif à l’ADN et qui peut colorer des cellules dans un modèle homogène minimisant la variabilité de la fluorescence. La coloration rubis Vybrant™ DyeCycle™ est un outil idéal pour l’analyse de la teneur en ADN dans les cellules vivantes, car cette coloration est perméable aux cellules et, après liaison avec l’ADN double brin, émet un signal fluorescent proportionnel à la masse d’ADN (voir la figure).
Cytotoxicité faible
Contrairement aux colorants qui nécessitent des concentrations élevées ou ont des structures chimiques qui son toxiques pour les cellules, la coloration rubis Vybrant™ DyeCycle™ présente une cytotoxicité relativement faible, permettant ainsi de trier en fonction de la phase du cycle cellulaire.
Compensation minimale
Convenant bien à la ligne laser de 633 nm rouge appréciée, la coloration rubis Vybrant™ DyeCycle™ / le complexe d’ADN affiche des valeurs maximales d’excitation/émission de fluorescence de 638 / 686 nm respectivement (voir la figure). Les caractéristiques spectrales permettent l’utilisation du laser rouge pour l’analyse du cycle cellulaire et libèrent d’autres canaux pour des paramètres supplémentaires.
L’excitation rouge et l’émission étroite de la coloration rubis Vybrant™ DyeCycle™ en font une coloration idéale pour le multiplexage en raison du chevauchement spectral limité avec d’autres colorants courants (Alexa Fluor™ 488, FITC et RPE) et des protéines fluorescentes (protéine verte fluorescente (GFP)).
Protocole de coloration simple et robuste
Pour l’analyse cellulaire, il suffit de préparer des tubes de cytométrie en flux contenant 0,5 ml de cellules en suspension dans un milieu de culture complet à une concentration de 5 × 105 cellules/ml. Ajoutez dans chaque tube 1 μl de coloration rubis Vybrant™ DyeCycle™ et mélangez bien. La concentration finale en colorant est de 5 μM. Incubez à 37°C pendant 15 à 30 minutes, à l’abri de la lumière. Analysez sans laver les cellules sur un cytomètre en flux à l’aide d’une excitation de 488 nm ou de 633 / 5 nm et d’une émission supérieure à 670 nm.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contient 1 flacon de coloration rubis Vybrant™ DyeCycle™ (2,5 mM en DMSO) Conserver à ≤-20°C après dessiccation et à l’abri de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre en flux |
| Type de produit | Coloration |
| Type de colorant | Rubis Vybrant™ DyeCycle™ |
| Emission | Proche de l’IR |
| Forme | Solution |
| Format | Tube(s) |
| Gamme de produits | DyeCycle, Molecular Probes |
| Quantité | 100 analyses |
| Afficher plus |