Learn More
Molecular Probes™ Vybrant™ DyeCycle™ Violet/SYTOX™ AADvanced™ Apoptosis Kit, for flow cytometry Code produit.: 10668185
Molecular Probes™ Vybrant™ DyeCycle™ Violet/SYTOX™ AADvanced™ Apoptosis Kit, for flow cytometry
Code produit. 10668185
1 kit, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: NA.28
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10668185
Marque: Molecular Probes™ A35135
Kit d’apoptose avec colorant violet DyeCycle™ Vybrant™ / AADvanced™ SYTOX™, pour cytométrie en flux
Le kit d’apoptose avec colorant violet DyeCycle™ Vybrant™ / AADvanced™ SYTOX™ est utilisé pour l’identification des cellules apoptotiques. Ce kit fournit un dosage rapide et pratique basé sur l’analyse par fluorescence de l’état compacté de la chromatine nucléaire dans les cellules apoptotiques. Le kit contient des solutions du colorant cellulaire perméant violet DyeCycle™ Vybrant™ (ex/em max. ∼370/440 nm), qui est excitée par un laser UV ou violet, et de la coloration AADvanced™ SYTOX™ (ex/em max. ∼546/650 nm) qui est excitée par un laser de 488 nm. La coloration AADvanced™ SYTOX™ est utilisée pour détecter les changements de perméabilité de la membrane plasmique, permettant ainsi l’identification des cellules mortes. Le modèle de coloration résultant de l’utilisation simultanée des deux colorants permet de distinguer les populations de cellules normales, apoptotiques et mortes par cytométrie en flux.
Consultez un guide de sélection pour tous les dosages d’apoptose pour la cytométrie de flux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 kit
Format Tube
Type de produit Kit d’apoptose
Contenu et stockage Contient 1 flacon de colorant violet Vybrant™ DyeCycle™ (50 μl, solution de 5 mM dans l’eau) ; 1 flacon de coloration SYTOX™ AADvanced™ (100 µg) ; et 1 flacon de DMSO (200 μl).
Stocker entre 2 et 6°C
Faisceaux laser du cytomètre en flux 405, 488
Excitation / émission SYTOX™ AADvanced™ : 546⁄647, Vybrant™ DyeCycle™ Violet : 369 / 437
Nbre de réactions 200
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Vybrant™
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Cytométrie en flux
À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux
Marqueur ou colorant Coloration pour cellules mortes violette Vybrant DyeCycle, SYTOX AADvanced
Type d’étiquette Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s)
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lot2132806 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/08/2019 Code produitA35135
Numéro de lot2335676 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/03/2021 Code produitA35135
Numéro de lot2024236 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2018 Code produitA35135
Numéro de lot2743034 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/09/2023 Code produitA35135
Numéro de lot2369054 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/05/2021 Code produitA35135
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Molecular Probes™ Vybrant™ DyeCycle™ Violet/SYTOX™ AADvanced™ Apoptosis Kit, for flow cytometry >