Learn More
Invitrogen™ Vybrant™ FLICA Caspase Apoptosis Assay Kits for flow cytometry
Code produit 10144432
Modifier l'affichage
Click to view available options
Enzymes:
Caspase 3/7
Caspase 8
Poly Caspases
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Enzymes Conditionnement
10144432 Caspase 8 1 pièce
10003342 Poly Caspases 1 pièce
10003352 Caspase 3/7 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10144432 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur V35119
La curiosité n’a pas de limite
Utilisez le code promo 27966
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-10-2026
Détectez l’apoptose grâce à la cytométrie en flux avec les dosages de caspases Vybrant FLICA qui détectent les activités des polycaspases et des caspases 3, 7 et 8.
Détectez rapidement l’apoptose médiée par la caspase par cytométrie en flux avec les kits de dosage de caspase Vybrant FAM pour les polycaspases et les caspases 3 et 7. Les kits de dosage de caspase Vybrant FAM utilisent la méthodologie d’inhibiteur fluorescent de caspases (FLICA) pour détecter et signaler l’activité de la caspase. Plus précisément, ces kits de dosage de caspase contiennent des substrats élaborés FLICA FAM-VAD-FMK (pour les polycaspases), FAM-DEVD-FMK (pour les caspases 3 et 7) et FAM-LETD-FMK (pour les caspases 8). Ils comprennent également les colorations Hoechst 33342 et l’iodure de propidium, permettant l’évaluation simultanée de la perméabilité membranaire et du cycle cellulaire par cytométrie en flux.
Les kits de dosage de caspase Vybrant FAM pour la cytométrie en flux utilisent une nouvelle approche pour détecter les caspases actives : les kits tirent parti de la méthodologie FLICA, qui est un marqueur d’affinité. Ce marqueur d’affinité associe une fraction de cétone de fluorométhyl (FMK), qui peut réagir de façon covalente avec une cystéine, à une séquence d’amino-acides spécifique à la caspase. Différentes séquences de reconnaissance d’amino-acides sont utilisées pour détecter différentes caspases : valine-alanine-acide aspartique (VAD) pour les polycaspases (notamment caspase 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9), acide aspartique-acide glutamique-valine-aspartique (DEVD) pour les caspases 3 et 7 et leucine-acide glutamique-thréonine-acide aspartique (LETD) pour la caspase 8. Un groupe de carboxyfluorescéines (FAM) fait office de rapporteur.
On pense que le réactif FLICA interagit avec le centre réactif enzymatique d’une caspase activée via la séquence de reconnaissance puis qu’il se fixe de manière covalente par la fraction FMK. L’inhibiteur FLICA est perméant aux cellules et non cytotoxique. Les molécules FLICA non liées se diffusent hors de la cellule et sont lavées ; le signal fluorescent restant constitue une mesure directe de la quantité de caspase active présente au moment de l’ajout de l’inhibiteur. Les pics approximatifs d’excitation et d’émission des réactifs FLICA, iodure de propidium et Hoechst 33342 sont respectivement de 488 nm⁄530 nm, 535 nm⁄6 617 nm et 350 nm⁄461 nm. Les réactifs de détection inclus dans les kits d’apoptose de dosage des polycaspases Vybrant FAM, de dosage des caspases 3 et 7 et de dosage des caspases 8 sont respectivement le réactif FAM-VAD-FMK 488⁄530, le réactif FAM-DEVD-FMK 488 ⁄530 et le réactif FAM-LETD-FMK 488⁄530.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 25 Assays
Format Tube
Type de produit Kit de dosage de caspase
Contenu et stockage 1 flacon de réactif FAM-LETD-FMK caspase-8 (réactif FLICA), 1 flacon Hoechst 33342, 1 flacon d’iodure de propidium, 1 flacon de DMSO, 1 flacon de solution fixatrice d’apoptose et 1 flacon de tampon de lavage d’apoptose (solution 10X). Conserver au réfrigérateur (2 à 8°C) et à l’abri de la lumière.
Faisceaux laser du cytomètre en flux UV, 488
Excitation / émission FAM-LETD-FMDK : 488/530
IP : 535/617
Hoechst 33342 : 350/461
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Vybrant
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux
Marqueur ou colorant FAM, propidium iodure, Hoechst 33342
Type d’étiquette Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s)
Enzymes Caspase 8