Learn More
Epredia™ Système d’élimination du formol Vytac™, Vytac
Code produit 10240389 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Vytac ; 18,9 L (5 gal)
Vytac ; 3,79 L (1 gal)
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
10240389 Vytac ; 3,79 L (1 gal) 4 pièces
10492659 Vytac ; 18,9 L (5 gal) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10240389 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 5401
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 18-01-2027
Éliminez en toute sécurité le formol tamponné à 10 % et le formol non tamponné, y compris le formol zinc, à l’aide du système d’élimination du formol Epredia™ VytacTM.
Solution d’élimination :
  • Décompose le formol en composants inertes
  • Neutralise les déchets de formol en quatre parties pour une partie Vytac
  • Lorsqu’elle est utilisée conformément aux directives, neutralise plus de 99 % des déchets de formol collectés
Remarque : Vytac GNF neutralise le glutaraldéhyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Vytac
Description Vytac ; 3,79 L (1 gal)
Quantité 3,79 L (1 gal)