missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

W-13 hydrochloride, Tocris Bioscience™

Code produit 30001084
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30001084 10 mg 10mg
18044682 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30001084 Fournisseur Tocris Bioscience Code fournisseur 0361/10

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Calmodulin antagonist

Calmodulin antagonist (inhibits calmodulin activated PDE activity with an IC50 of 68 μM). Inhibits growth of tamoxifen-resistant breast cancer cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 88519-57-7
Formule moléculaire C14H18Cl2N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 349.27
Clé InChI QKAALLVQBOLELJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme w-13 hydrochloride, n-4-aminobutyl-5-chloronaphthalene-2-sulfonamide hydrochloride, w-13, hydrochloride, n-4-aminobutyl-5-chloro-2-naphthalenesulfonamide hydrochloride, 2-naphthalenesulfonamide,n-4-aminobutyl-5-chloro-, hydrochloride 1:1, n-4-aminobutyl-5-chloro-2-naphthalenesulfonamide, hcl, acmc-209qtx, n-4-aminobutyl-5-chloro-2-naphthalenesulfonamide hcl, n-4-aminobutyl-5-chloronaphthalene-2-sulfonamidehydrochloride, n-4-aminobutyl-5-chloro-2-naphthalene sulfonamide hydro chloride
CID PubChem 16760706
ChEBI CHEBI:75367
Nom IUPAC N-(4-aminobutyl)-5-chloronaphthalene-2-sulfonamide;hydrochloride
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)S(=O)(=O)NCCCCN)C(=C1)Cl.Cl

Spécification

Nom chimique ou matériau W-13 hydrochloride
Quantité 10 mg
Poids de la formule 349.27
Pourcentage de pureté >98%
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.