Learn More
R&D Systems™ W-7 hydrochloride
Code produit 18084982
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18084982 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18084982 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 0369/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    241.27€
    211.05€ / 100mg
    Économisez 30.22€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Calmodulin antagonist. Inhibits myosin light chain kinase
W-7 hydrochloride is a calmodulin antagonist. Inhibits Ca2+-calmodulin-dependent phosphodiesterase (IC50 = 28 μM) and myosin light chain kinase (IC50 = 51 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau W-7 hydrochloride
CAS 61714-27-0
Quantité 100 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C16H22Cl2N2O2S
Poids de la formule 377.33
Pureté >98%
Poids moléculaire 377.32