Learn More
Kinematica Agrégat à conception en W avec couteaux pour PT 2500 E
Tous les produits Kinematica ProduitsDescription
- Sélection et applications :
- Dispersion d’échantillons fibreux, filandreux ou solides (p. ex., morceaux de viande)
- Toutes les applications de dispersion standard sont similaires à l’agrégat W- ou M-EC
Spécification
Spécification
| Vitesse | 21 m/s |
| Plage de volume (métrique) | 100 ml à 2,5 L |
| Diamètre (métrique) de la sonde | 20 mm |
| Longueur (métrique) | 192 mm |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |
| Type de produit | Conception en W, avec couteaux |