Learn More
Kinematica Dispersion d’agrégats à conception en W pour PT3100 D
Code produit 15412112 Tous les produits Kinematica Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse:
14 m/s
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse Conditionnement
15412112 14 m/s 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15412112 Fournisseur Kinematica Code fournisseur 11030301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2404.50€
    2226.00€ / 1 pièces
    Économisez 178.50€
    7% de réduction
Expédition estimée: 17-12-2026
Empêche les échantillons fibreux, filandreux ou solides d’obstruer l’agrégat.
  • Sélection et applications :
    • Dispersion d’échantillons fibreux, filandreux ou solides (p. ex., morceaux de viande)
    • Toutes les applications de dispersion standard similaires à l’agrégat EC
Spécification
Vitesse 14 m/s
Plage de volume (métrique) 3 à 250 ml
Diamètre (métrique) de la sonde 12 mm
Longueur (métrique) 154 mm
Type de fond Conception en W
Modèle PT-DA 12/2WEC-F15
Quantité d’emballage 1 de chaque