Learn More
Cole Parmer Brosse pour tamis rond en laiton
Code produit 11719939 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
6 in
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Conditionnement
11719939 6 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11719939 Fournisseur Cole Parmer Code fournisseur 5998697
Expédition estimée: 16-12-2026
À poils ; manche en bois naturel ; convient aux tamis à maille fine et moyenne (100 et plus) ; L x dia. ext. :6 x 2 po ; Longueur de poils de 1,5 po.
Brosse, tamis ; W.S.Tyler ; laiton ; à poils ; manche en bois naturel ; convient aux tamis à maille fine et moyenne (100 et plus grossière) ; 6 po x 2 po (L x dia) ; longueur de poils de 1,5 po.
  • Brosse pour tamis en laiton avec poignée en bois naturel
  • La longueur des poils est de 1,5 po.
  • Mesure 6 po x 2 po (L x dia)
  • Convient aux tamis à maille 100 ou plus grossière
Spécification
Type de produit Brosse pour tamis
Matériau Laiton, bois
Diamètre (impériale) 2 in
Longueur (impériale) 6 in
Longueur (impériale) intérieure 1,5 in
Longueur (métrique) 15,25 cm
Dimensions 6 L x 2 po de dia.