Learn More
Heinz Herenz Applicateur en bois WA2, coton-tige simple, embout simple
Code produit 16328237
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de pointes:
Extrémité unique
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de pointes Conditionnement
16328237 Extrémité unique 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16328237 Fournisseur Heinz Herenz Code fournisseur 1030818
Expédition estimée: 26-11-2026
Applicateur en bois WA2 avec un seul coton-tige.
Nous proposons une large gamme d'écouvillons stériles et non stériles :
  • Applicateur en bois, PS, PP, aluminium ou papier
  • Chaque modèle est disponible en différentes longueurs.
  • Avec une tête en coton, viscose, polyester ou mousse
  • Diamètre des têtes : petit, moyen ou grand
  • Cela garantit la disponibilité de l'instrument adapté à chaque application spécifique.
  • Par exemple, les écouvillons à embout de coton sont recommandés pour une utilisation par les spécialistes ORL.
  • Nos cotons-tiges stériles sont tous emballés individuellement.
Veuillez noter dans le domaine médical :
  • Convient uniquement pour un usage unique
  • Réservé au personnel médical
  • Taille de l'applicateur : Un coton-tige mesure 10 x 35 mm et un bâtonnet en bois 200 x 3 mm.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Stérilité Non stérile
Matériau de la poignée Bois
Type de produit Coton-tige
Matériau de la pointe Coton
Types de pointes Extrémité unique