Learn More
BICASA Banc mural série MECC avec évier
Code produit 30057591 Tous les produits BICASA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
600 x 900 x 930 mm
1 200 x 900 x 930 mm
600 x 900 x 2 100 mm
1 200 x 900 x 2 100 mm
Couleur:
Anthracite
Bleu
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Couleur unitSize
30057591 600 x 900 x 930 mm Anthracite 1 pièce
30057556 600 x 900 x 930 mm Bleu 1 pièce
30057608 600 x 900 x 930 mm Rouge 1 pièce
30057539 600 x 900 x 2 100 mm Anthracite 1 pièce
30057590 600 x 900 x 2 100 mm Bleu 1 pièce
30057548 600 x 900 x 2 100 mm Rouge 1 pièce
30057573 1 200 x 900 x 930 mm Anthracite 1 pièce
30057550 1 200 x 900 x 930 mm Bleu 1 pièce
30057574 1 200 x 900 x 930 mm Rouge 1 pièce
30057559 1 200 x 900 x 2 100 mm Anthracite 1 pièce
30057544 1 200 x 900 x 2 100 mm Bleu 1 pièce
30057586 1 200 x 900 x 2 100 mm Rouge 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 30057591 Fournisseur BICASA Code fournisseur MS.0600.900.930.PPA
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Banc mural série MECC avec évier, comprenant des supports latéraux, une colonne de service MECC, un support latéral en C, une barre transversale, un comptoir d'évier en PP avec 1 cuve, un mitigeur d'eau, un lave-œil et un panneau perforé.
  • Paillasses de laboratoire série MECC
  • PIÉDESTAUX : Profil aluminium tiré (150 x 25 mm et 150 x 50 mm) avec fentes verticales
  • BROCHE DE SERVICE : Cadre modulaire en acier assemblé sur les piédestaux à différentes hauteurs avec des panneaux utilitaires alignés horizontalement
  • Structure de goulotte avec passage pour tuyauterie et câblages
  • BANDE UTILITAIRE : BANDE MÉTALLIQUE PRÉPERCÉE À HAUTEUR DE PLAN DE TRAVAIL
  • PANNEAUX UTILITAIRES : Cache en résine en polypropylène PP moulé (V0 retardé par la flamme - IEC 60695-11-10 / -20)
  • Stations de travail en C : certifié selon EN 13150:2001 et BRG 234/09.06
  • Supports de mise à niveau de châssis en acier tubulaire en C - Barres transversales horizontales - Tôles latérales en métal
  • PLANS : Unités indépendantes - installées et fixées au-dessus du C-FRAME
  • COULEURS : MÉTAL : Vernis en poudre en polyuréthane mat et bonderisé gris clair
  • PANNEAUX UTILITAIRES MECC : Gris argenté (plaque avant) - Panneau électrique ABS boîte arrière : Noir
  • PANNEAUX DE PARTICULES IGNIFUGES 19 mm : Gris clair (2 décoratifs)
  • TAPS : Sur tourelle - Revêtement en poudre époxy - couleur gris clair
  • Bandelette à verrouillage ou sur le plan de travail avec manchon d’entrée fileté et écrou de verrouillage
  • Identification des fluides (poignée selon EN13792:2000)
  • ÉTAGÈRE PORTE-RÉACTIF : métal revêtu - porte-à-faux
  • PANNEAU PERFORÉ : Panneau en plastique (support acrylique)
Veuillez consulter votre équipe de gestion des installations et de conception de projet pour l’installation dans votre bâtiment de laboratoire. L’article est vendu comme un produit autonome, sans installation préalable.
Specifica
Type de produit Poste de pose murale
Couleur Anthracite
Dimensions (L x l x H) 600 x 900 x 930 mm
Matériau Acier
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.