Learn More
Laboratoires Anios™ Distributeur mural
Code produit 11744046
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacon de 500 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11744046 Flacon de 500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11744046 Fournisseur Laboratoires Anios™ Code fournisseur 425092
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.60€
    28.15€ / 1 pièces
    Économisez 13.45€
    32% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Distributeur commandé par le coude
Pour flacon de 500 ml
Spécification
À utiliser avec (équipement) Flacon de 500 ml