Learn More
Laboratoires Anios™ Distributeur mural
Code produit 11738203
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacon de 1 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11738203 Flacon de 1 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11738203 Fournisseur Laboratoires Anios™ Code fournisseur 425091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.70€
    62.69€ / 1 pièces
    Économisez 30.01€
    32% de réduction
Expédition estimée: 27-01-2027