Learn More
Esculape Laboratoire™ Kits de premiers secours Wall
Code produit 11788373
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
6 cm
9 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) unitSize
11788373 6 cm -
11798373 9 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11788373 Fournisseur Esculape Laboratoire™ Code fournisseur 716 01 05
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Trousse premiers soins
• Obligatoire sur tous les lieux de travail
• Trousse de secours d'urgence pour 4 à 10 personnes
• Composition conforme aux recommandations en vigueur
• Fournie avec guide 'premiers secours' multilingues
• Trousse murale blanche
• Inclus 'premiers soins'
Spécification
Profondeur (métrique) 13 cm
Longueur (métrique) 18 cm
Type de produit Kit de premiers secours Wall
Couleur Blanc
Comprend 1 bande de gaz de 3 m x 7 cm, 1 bande extensible de 3 m x 7 cm, 4 compresses d’alcool, 2 manchons anti-compression, 2 compresses pour piqûres de moustique, 5 compresses stériles de 20 x 20, guide de premiers secours, 4 clips, ciseaux, paire de gants en vi
Quantité 1 de chaque
Hauteur (métrique) 6 cm