Learn More
Asecos™ Unité d’extraction à montage mural, avec contrôle de la qualité de l’air
Code produit 13453887 Tous les produits Asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Armoires de stockage de sécurité
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
13453887 Armoires de stockage de sécurité 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13453887 Fournisseur Asecos™ Code fournisseur 18568
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Pour une ventilation technique sûre et approuvée des armoires de stockage de sécurité pour un changement d’air pouvant aller jusqu’à 120 fois.
  • Prêt à installer, facile et rapide
  • Capture sûre des vapeurs et des gaz qui s’échappent au point où ils sont libérés ou produits
  • Très faible bruit, idéal pour une installation directe sur le lieu de travail
  • Avec câble de connexion, cordon d’alimentation, matériaux d’installation
  • Raccord de connexion 75 NW
  • Détecteur de fuites de pression intégré
  • Le voyant vert s’éteint en cas de panne et le voyant rouge s’allume
Spécification
Profondeur (métrique) 400 mm
À utiliser avec (application) Ventilation, contrôle de la qualité de l’air
À utiliser avec (équipement) Armoires de stockage de sécurité
Hauteur (métrique) 200 mm
Comprend Câble de connexion, cordon d’alimentation, matériaux d’installation
Largeur (métrique) 200 mm
Type de produit Unité d’extraction