Learn More
Asecos™ Unité d’extraction à montage mural, sans contrôle de la qualité de l’air
Tous les produits Asecos ProduitsDescription
- Évite les percées de paroi complexes et les tuyaux d’extraction coûteux
- Pour une utilisation avec une gamme d’armoires Asecos
- Sans contrôle de la qualité de l’air évacué : la LED verte s’éteint en cas de panne de courant
- Comprend des consoles d’installation, un tuyau flexible, des colliers de serrage et du matériel d’installation
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Ventilation |
| À utiliser avec (équipement) | Armoires de stockage |
| Comprend | Matériaux d’installation |
| Type de produit | Unité d’extraction |