Learn More
Sartorius™ Système de production d’eau ultra pure Arium Pro monté sur le mur
BIOPHARMA
Code produit 11774996 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conductivité:
100 μS/cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conductivité Conditionnement
11774996 100 μS/cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11774996 Fournisseur Sartorius™ Code fournisseur H2OBASICB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5305.00€
    3568.97€ / 1 pièces
    Économisez 1736.03€
    32% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Offre une large sélection de fonctionnalités et d’options pour la configuration personnalisée.
  • Unités modulaires pré-assemblées selon des applications spécifiques
  • Niveau COT le plus bas, avec fonction de surveillance en temps réel
  • Élimination efficace des endotoxines, de la DNase et de la RNase
  • Grande flexibilité
  • Opération totalement facilitée
  • Répond aux exigences et les dépasse ASTM Norme de type 1, garantissant la reproductibilité des résultats
  • Applications : HPLC, GC-MS, AAS, ICP-MS, chromatographie ionique, analyse du COT, PCR, électrophorèse, analyse des endotoxines, immunocytochimie, eau pure pour la préparation de milieux de culture cellulaire, eau pure pour la production d’anticorps monoclonaux, photométrie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conductivité 100 μS/cm
Contenu bactérien <0,1 UFC/ml (avec un filtre final 0,2 μm ou une cartouche d’ultrafiltration terminale)
Feedwater Connector 3/8 in
Surveillance de l’eau d’alimentation No
Source d’eau d’alimentation Distillée, DI, RO, EDI
Débit 2 l/min
Type d’eau de production Type 1
Distributeur à distance Non
Résistivité 18,2 Mohm.cm
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring < 5 ppb
Carbone organique total <5 ppb
DNase Non
Montage Mur
Granulométrie 0,2 μm
Silice <1000 ppb
Production journalière 100 L
Concentration en endotoxines <0,001 EU/ml, avec une cartouche d’ultrafiltration terminale
Type de produit Arium Pro Ultrapure Water System