Learn More
Sartorius™ Système arium™ UV Space-Saving
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 14881382 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Contenu bactérien:
<0,1 UFC/ml (avec un filtre final 0,2 μm ou une cartouche d’ultrafiltration terminale)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Contenu bactérien unitSize
14881382 <0,1 UFC/ml (avec un filtre final 0,2 μm ou une cartouche d’ultrafiltration terminale) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 14881382 Fournisseur Sartorius™ Code fournisseur H2OPROUVBTOC
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dispose d’une technologie de purification en trois étapes et d’une photooxydation pour éliminer les composants organiques.
  • Montage mural, avec support mural intégré
  • Avec lampe UV et analyseur de COT
  • La lampe UV à positionnement horizontal empêche la croissance microbienne et réduit les composés organiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conductivité 0,055 μS/cm compensé à 25°C
Contenu bactérien <0,1 UFC/ml (avec un filtre final 0,2 μm ou une cartouche d’ultrafiltration terminale)
Feedwater Connector 3/8 in
Surveillance de l’eau d’alimentation No
Source d’eau d’alimentation Distillée, DI, RO, EDI
Débit 2 l/min
Type d’eau de production Type 1
Distributeur à distance Non
Résistivité 18,2 Mohm.cm
Carbone organique total ≤2 ppb
Modèle Arium Pro UV
Montage Mur
Alimentation électrique 100/240 V
Production journalière 120 L/h
Concentration en endotoxines <0,001 EU/ml, avec une cartouche d’ultrafiltration terminale
Type de produit Système Lab Water