Description
- Système mural Pro VF
- Lampe UV à haute efficacité (185/254 nm) et surveillance du COT
- Élimine les bactéries et les matières organiques
- Affichage avec fonction tactile
- Surveillance en temps réel intégrée
- Inclut un support mural pour le système, la lampe à UV et l’ultrafiltre
Spécification
Spécification
| Description | Systèmes de production d’eau ultrapure |
| Contenu bactérien | <0,1 UFC/ml (avec un filtre final 0,2 μm ou une cartouche d’ultrafiltration terminale) |
| Feedwater Connector | 3/8 in |
| Surveillance de l’eau d’alimentation | No |
| Source d’eau d’alimentation | Distillée, DI, RO, EDI |
| Débit | 1,7 L/min |
| Type d’eau de production | Type 1 |
| Distributeur à distance | Non |
| Résistivité | 18,2 Mohm.cm |
| Carbone organique total | ≤2 ppb |
| Afficher plus |