Learn More
Hughes Douche pour les yeux et le visage à bol fermé et fixation murale
Description
- Douche d’urgence à fixation murale pour les yeux et le visage avec couvercle intégral pour protéger le bol et les diffuseurs contre la poussière et les débris
- Ce système de douche oculaire/faciale conforme à la norme ANSI est conçu pour être rapide et simple à utiliser avec des diffuseurs à débit élevé et aérés pour un lavage amélioré
Spécification
Spécification
| Couleur | Vert, blanc |
| Hauteur (métrique) | 36 cm |
| Mounting | Mur |
| Largeur (métrique) | 32 cm |