Learn More
Hughes Douche oculaire et faciale à montage mural avec bassin ouvert
Code produit 17712338
Modifier l'affichage
Click to view available options
Mounting:
Mur
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mounting Conditionnement
17712338 Mur 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17712338 Fournisseur Hughes Code fournisseur HEWD0085SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    668.27€
    319.51€ / 1 pièces
    Économisez 348.76€
    52% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Douche murale d’urgence pour les yeux/le visage avec bol ouvert en acier inoxydable.
  • Système mural de lavage d’urgence pour les yeux/le visage avec bol en acier inoxydable ouvert, doté de deux buses de pulvérisation protégées par des couvercles de protection contre les poussières qui se lèvent lors de l’activation via une plaque-poussoir
  • Le régulateur de débit garantit un débit d’eau optimal
  • Les diffuseurs de douche oculaire sont équipés de tamis à maille fine et de régulateurs de débit individuels conçus pour assurer un débit d’eau aérée en douceur, à 12 litres par minute conformément à la norme ANSI
  • Cette unité est destinée à une utilisation en intérieur, mais peut être placée à l’extérieur s’il n’y a aucun risque de surchauffe ou de gel
Spécification
Profondeur (métrique) 30 cm
Matériau Acier inoxydable
Mounting Mur
Type de produit Douche d’urgence
Largeur (métrique) 38 cm