Learn More
Tork Distributeur de papier essuie-tout mural pour poste de lavage W6
Code produit 30243805 Tous les produits Tork Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu translucide
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30243805 Bleu translucide 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30243805 Fournisseur Tork Code fournisseur 651420
Expédition estimée: 03-12-2026
Le Tork Le distributeur Washstation au design performant est un distributeur d'essuie-tout à usage unique offrant une haute résistance à l'eau et pouvant accueillir une recharge de grande capacité.
  • Améliorez l'hygiène dans les zones de production alimentaire grâce à ce distributeur résistant à l'eau, qui peut être nettoyé par pulvérisation.
  • Gain de temps pour le personnel : le distributeur de rouleau de papier pratique n'a pas besoin d'être retiré lors des pulvérisations.
  • Réduisez le temps de maintenance : les rouleaux plus larges et la distribution un par un permettent d’espacer les recharges du distributeur.
  • Réduisez les coûts et le gaspillage : la distribution un à un, qui permet d'économiser du papier, signifie que les employés ne prennent que ce dont ils ont besoin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type de produit Distributeurs de lingettes
Couleur Bleu translucide
Alternate Part Number 7322541437989
Longueur (métrique) 31.9 cm
Largeur (métrique) 26.8 cm
Hauteur (métrique) 45.9 cm
Capacité Lingettes
Matériau Plastique
Mounting Fixation murale
No. of Compartments 1
Product Style Couvercle à charnière
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.