Learn More
Fistreem International™ Support de montage mural
Code produit 12894072
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
390 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
12894072 390 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12894072 Fournisseur Fistreem International™ Code fournisseur DCF738502Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00€
    133.67€ / 1 pièces
    Économisez 15.33€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 07-12-2026
Spécification
Type Support mural
À utiliser avec (équipement) Puri-Fi Gamme de déioniseurs jetables
Comprend Raccords de tuyau, vanne de débit
Gamme de pression 500 kPa
Hauteur (métrique) 390 mm