Learn More
Tork Distributeur mural W1
Code produit 30243733 Tous les produits Tork Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu translucide
Red, Smoke
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30243733 Bleu translucide 1 pièce
30243752 Red, Smoke 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30243733 Fournisseur Tork Code fournisseur 652100
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-12-2026
Le Tork Le présentoir mural Performance Design est conçu pour l'efficacité et la fiabilité grâce à ses fonctionnalités de chargement facile et à la possibilité de prendre le papier nécessaire d'une seule main.
  • Optimisez l'espace dans les zones restreintes grâce à notre distributeur mural pratique.
  • Réduisez les coûts d'entretien - Tork Le distributeur mural possède une grande capacité et se recharge facilement.
  • Optimisez la productivité au travail grâce à la conception facile à charger de ce distributeur.
  • Offrez aux utilisateurs une expérience sans tracas : notre distributeur est facile à utiliser d'une seule main.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Distributeur de lingettes à montage mural
Couleur Bleu translucide
Alternate Part Number 7322540430813
Longueur (métrique) 64.6 cm
Largeur (métrique) 27.4 cm
Hauteur (métrique) 46.3 cm
Capacité Lingettes
Matériau Plastique
Mounting Fixation murale
No. of Compartments 1
Product Style Charge avant avec ouverture
Modèle Performances