Description
Égouttoir à fixation murale, système de fixation murale inclus (vis, chevilles). Canal de vidange amovible disponible en option, avec un connecteur pour tube de vidange pouvant se vider directement dans un évier de laboratoire.
- Égouttoir en PVC, tiges en polypropylène
- Clé pour les tiges incluse
- Trois longueurs de tige différentes pour une adaptation aux différents appareils
- Incassables.
- Système d’enclenchement des tiges pour un positionnement sécurisé
Spécification
Spécification
| Matériau | Égouttoir en PVC, tiges en polypropylène |
| Positions | 77 |
| Largeur (impériale) | 19,68 po |
| Hauteur (impériale) | 19,68 po |
| Comprend | Clé, jeu de vis et chevilles pour montage mural, rigole d’évacuation amovible, raccord pour un tuyau d’évacuation, boîtier pour les tiges, 10 tiges de 60 mm, 39 tiges de 100 mm, 4 tiges de 150 mm |
| Type de produit | Avec rigole d’évacuation |
| Hauteur (métrique) | 500 mm |
| Largeur (métrique) | 500 mm |