Learn More
Buerkle™ Rack de vidange à fixation murale
Description
Égouttoir à fixation murale, système de fixation murale inclus (vis, chevilles). Canal de vidange amovible disponible en option, avec un connecteur pour tube de vidange pouvant se vider directement dans un évier de laboratoire.
- Égouttoir en PVC, tiges en polypropylène
- Clé pour les tiges incluse
- Trois longueurs de tige différentes pour une adaptation aux différents appareils
- Incassables.
- Système d’enclenchement des tiges pour un positionnement sécurisé
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Couleur | Bleu/blanc |
| Capacité | Labware |
| Matériau | PVC, polypropylène, Polypropylene |
| Positions | 33 |
| Forme | Rectangular, Rounded Corners |
| Empilables | No |
| Stérilité | Non-sterile |
| À utiliser avec (application) | Séchage hygiénique des appareils |
| Dimensions | 400 x 400 mm |
| Afficher plus |