Learn More
Waring™ CE Approved Speed Commercial Blender with Timer
Description
Waring™ Blendor 2
• 2 vitesses commutables
• Carter chromé
• Vitesses fixes 19000 ou 23000 t/min
• Accepte les bols et mini-récipients des Waring 1 avec l'adaptateur 86960
• Waring 2 à 2 vitesses
• Avec bol inox 2
• Inclus avec bol inox ou bol polycarbonate avec anse, bloc couteaux inox autoclavable, couvercle vinyl noir à bouchon styrène translucide. avec bol inox 2L et couvercle vinyl/styrene
• 2 vitesses commutables
• Carter chromé
• Vitesses fixes 19000 ou 23000 t/min
• Accepte les bols et mini-récipients des Waring 1 avec l'adaptateur 86960
• Waring 2 à 2 vitesses
• Avec bol inox 2
• Inclus avec bol inox ou bol polycarbonate avec anse, bloc couteaux inox autoclavable, couvercle vinyl noir à bouchon styrène translucide. avec bol inox 2L et couvercle vinyl/styrene
Spécification
Spécification
| Type de produit | Speed Commercial Blender with Timer |
| Capacité (métrique) | 2 ml |