Learn More
Conair™ Récipients de mini-échantillons pour mélangeur Waring™
Récipients en acier inox
Marque:  Conair™ MC1
Code produit. 11944938
  • 648.48€ / 1 pièces
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
Description
Description
Les assemblages de mélange en acier inox sont destinés à être utilisés avec des mélangeurs de capacité de 1 L (34 oz) (capacité nominale ; la capacité réelle dépend du récipient utilisé.)
  • Housse encliquetable
  • Conception en feuille de trèfle
Spécification
Spécification
12 à 37 ml
Mélangeur Waring™ de 1 L
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Voir les accessoires