Learn More
Waring™ Speed Blender
Code produit 11922919
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11922919 1 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11922919 Fournisseur Waring Laboratory Science Code fournisseur 800EBU
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Ampérage 1.8 A
Tension 230 V
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, 1.8A
Capacité (métrique) 1 ml
Quantité d’emballage 1 Ea.
Type de produit Speed Blender
Fréquence 50/60 Hz