Learn More
Waring™ Mini-conteneur en acier inoxydable
Code produit 12839395
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de volume (métrique):
120 à 37 ml
37 à 110 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de volume (métrique)
12839395 37 à 110 ml
12829395 120 à 37 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12839395 Fournisseur Waring™ Code fournisseur 21/MC2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    679.79€
    557.80€ / 1 pièces
    Économisez 121.99€
    17% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Les blenders Waring sont conçus pour une utilisation fréquente
Mélangeurs à vitesses multiples, avec un choix entre récipients en verre ou en acier inoxydable, et la forme unique en trèfle pour une action de mixage parfaite. Les mixeurs Waring sont conçus pour une utilisation fréquente.
Spécification
Plage de volume (métrique) 37 à 110 ml
Matériau Acier inoxydable
Comprend Couvercle en acier inox
Quantité d’emballage 1 de chaque
Type de produit Mini conteneur