Learn More
Waring™ Mélangeur technologique
Code produit 12889385
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12889385 1 000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12889385 Fournisseur Waring™ Code fournisseur 21/8010ES
Expédition estimée: 30-11-2026
Mélangeurs à plusieurs vitesses, avec un choix de récipients en verre ou en acier inoxydable, et la forme unique en trèfle pour un mélange parfait. Les mixeurs Waring sont conçus pour une utilisation fréquente.
Spécification
Type de produit Mélangeur
Capacité (métrique) 1 000 ml
Comprend Récipient en acier inox