Learn More
SpotSee WarmMark™ Indicateur temps-température ascendant
Code produit 17874076
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-30°C à -18°C
-30°C à 10°C
-30°C à 20°C
-30°C à 25°C
-30°C à 37°C
-30°C à 5°C
-30°C à 8°C
Subdivision:
0,5 heure, 2 heures, 8 heures
1 heure, 3 heures, 12 heures
12 heures
2 heures, 12 heures, 48 heures
8 heures
Conditionnement:
Pack de 100
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Subdivision Conditionnement
17874076 -30°C à 8°C 12 heures Pack de 100
17834076 -30°C à 10°C 2 heures, 12 heures, 48 heures Pack de 100
17824086 -30°C à -18°C 1 heure, 3 heures, 12 heures Pack de 100
17844076 -30°C à 20°C 2 heures, 12 heures, 48 heures Pack de 100
17844086 -30°C à 25°C 0,5 heure, 2 heures, 8 heures Pack de 100
17854076 -30°C à 25°C 8 heures Pack de 100
17864076 -30°C à 37°C 0,5 heure, 2 heures, 8 heures Pack de 100
17884076 -30°C à 5°C 0,5 heure, 2 heures, 8 heures Pack de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17874076 Fournisseur SpotSee Code fournisseur WM 8/4612
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    184.00€
    155.38€ / Pack de 100
    Économisez 28.62€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
WarmMark™ Il surveille les températures pendant le transport et le stockage, et indique si les marchandises subissent des conditions inacceptables. Ces indicateurs de température fiables fournissent une preuve visuelle de l'exposition à des niveaux de température inacceptables.
  • Indicateur de temps/température économique
  • Surveillez la durée au-dessus de 10 °C
  • Indiquez si la température a été dépassée pendant une durée maximale de 48 heures.
  • Trois fenêtres temporelles : brève, modérée et prolongée.
  • Armement sur le terrain par simple traction
Spécification
Certifications/Conformité PORTÉE
Dimensions (L x l x H) 46 x 19 x 1.5 mm
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Monitoreo de la cadena de frío en la industria farmacéutica y de ciencias biológicas
Hauteur (impériale) 0,06 in
Hauteur (métrique) 1.5 mm
Comprend Mode d’emploi Certificat de conformité
Longueur (métrique) 46 mm
Matériau Papier traité avec des huiles non saturées
Largeur (impériale) 0,75 in
Longueur (impériale) 1,81 in
Description Indicador de tiempo-temperatura ascendente
Température max. (impériale) 46 °F
Température max. (métrique) 8 °C
Température (impériale) min. -22°F
Température min. (métrique) -30 °C
Plage de températures (impériale) -22 °F à 46 °F
Plage de températures (métrique) -30°C à 8°C
Calibrated Oui
À utiliser avec (équipement) Se utiliza en el transporte y almacenamiento de productos sensibles a la temperatura.
Précision ±1 °C
Subdivision 12 heures
Affichage Changement de couleur chimique
Largeur (métrique) 19 mm