Learn More
SpotSee WarmMark™ Indicateur temps-température ascendant
Code produit 17976240
Modifier l'affichage
Click to view available options
Température max. (métrique):
26 °C
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Température max. (métrique) Conditionnement
17976240 26 °C 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17976240 Fournisseur SpotSee Code fournisseur WM 26/7948
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    184.00€
    126.50€ / 100 pièces
    Économisez 57.50€
    31% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
WarmMark™ Il surveille les températures pendant le transport et le stockage, et indique si les marchandises subissent des conditions inacceptables. Ces indicateurs de température fiables fournissent une preuve visuelle de l'exposition à des niveaux de température inacceptables, vous permettant de déterminer si la qualité du produit a été compromise.
  • Indicateur de temps/température économique
  • Surveillez la durée au-dessus de 26 °C
  • Indiquez si la température a été dépassée pendant 48 heures.
  • fenêtre unique
  • Armement sur le terrain par simple traction
Spécification
Certifications/Conformité PORTÉE
Dimensions (L x l x H) 46 x 19 x 1.5 mm
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Monitoreo de la cadena de frío en la industria farmacéutica y de ciencias biológicas
Hauteur (métrique) 1.5 mm
Comprend Mode d’emploi, certificat de conformité
Longueur (métrique) 46 mm
Matériau Papier traité avec des huiles non saturées, Adhésif acrylique
Type de produit Indicador de tiempo-temperatura ascendente
Description Indicar si se excedió la temperatura durante 48 horas
Température max. (impériale) 79 °F
Température max. (métrique) 26 °C
Température (impériale) min. -22°F
Température min. (métrique) -30 °C
Calibrated Oui
À utiliser avec (équipement) Utilizado en el transporte y almacenamiento de productos sensibles a la temperatura.
Précision ±1 °C
Affichage Changement de couleur chimique
Largeur (métrique) 19 mm