Learn More
Brady™ Bradylink™ Chaînes d'avertissement
Product Code. 11751076
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Couleur:
Blanc
Jaune
Noir / jaune
Rouge / blanc
missing translation for 'unitSize'
1 PK
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Couleur unitSize
11751076 Blanc 1 PK
10735715 Rouge / blanc 1 PK
11771076 Noir / jaune 1 PK
11781076 Jaune 1 PK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11751076 missing translation for 'mfr' Brady™ missing translation for 'supplierNo' 278268
Expédition estimée: 07-09-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabriqué en polyéthylène durable, Bradylink™ Les chaînes de signalisation sont une alternative décorative aux chaînes métalliques.
  • Fabriqué en polyéthylène durable, Bradylink™ Les chaînes de signalisation sont une alternative décorative aux chaînes métalliques.
  • Les chaînes sont codées par couleur pour s'harmoniser Bradylink™ Les messages d'avertissement comportent une conception de lien spéciale qui empêche les torsions.
  • Note: Bradylink Les chaînes ne sont pas conçues pour supporter des objets lourds et sont recommandées uniquement pour un usage intérieur.
  • Le paquet comprend uniquement la chaîne (les montants sont vendus séparément).
  • Le Bradylink™ Le système de poteaux d'avertissement est non conducteur et peut donc être utilisé en toute sécurité dans les zones électriquement dangereuses.
Specifications
Type de produit Chaîne de sécurité
Alternate Part Number Chaîne de signalisation Bradylink blanche 25 m x 8 mm
Couleur Blanc
Matériau Polyéthylène
Description Chaîne de sécurité Brady
Dimensions (L x l x H) 25 m x 28 mm x 50 mm
À utiliser avec (application) Contrôle du flux
Hauteur (impériale) 1,97 in
Hauteur (métrique) 50 mm
Longueur (impériale) 82 ft.
Longueur (métrique) 25 m
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 1,1 in
Largeur (métrique) 28 mm