Learn More
Brady™ Bradylink™ Chaînes d'avertissement
Code produit 11781076 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Noir / jaune
Rouge / blanc
Conditionnement:
1 PK
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11781076 Jaune 1 PK
11751076 Blanc 1 PK
10735715 Rouge / blanc 1 PK
11771076 Noir / jaune 1 PK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11781076 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 278271
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00€
    122.57€ / Pack de 1
    Économisez 22.43€
    15% de réduction
En stock
Fabriqué en polyéthylène durable, Bradylink™ Les chaînes de signalisation sont une alternative décorative aux chaînes métalliques.
  • Fabriqué en polyéthylène durable, Bradylink™ Les chaînes de signalisation sont une alternative décorative aux chaînes métalliques.
  • Les chaînes sont codées par couleur pour s'harmoniser Bradylink™ Les messages d'avertissement comportent une conception de lien spéciale qui empêche les torsions.
  • Note: Bradylink Les chaînes ne sont pas conçues pour supporter des objets lourds et sont recommandées uniquement pour un usage intérieur.
  • Le paquet comprend uniquement la chaîne (les montants sont vendus séparément).
  • Le Bradylink™ Le système de poteaux d'avertissement est non conducteur et peut donc être utilisé en toute sécurité dans les zones électriquement dangereuses.
Spécification
Type de produit Chaîne de sécurité
Alternate Part Number Chaîne de signalisation Bradylink jaune 25 m x 8 mm
Couleur Jaune
Matériau Polyéthylène
Description Chaîne de sécurité Brady
Dimensions (L x l x H) 25 m x 28 mm x 50 mm
À utiliser avec (application) Contrôle du flux
Hauteur (impériale) 1,97 in
Hauteur (métrique) 50 mm
Longueur (impériale) 82 ft.
Longueur (métrique) 25 m
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 1,1 in
Largeur (métrique) 28 mm