Learn More
Brady™ Bradylink™ Poteaux et chaînes de signalisation
Code produit 11741955 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Jaune
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11741955 Jaune 1 pièce
11731955 Blanc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11741955 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 092118
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.00€
    170.89€ / 1 pièces
    Économisez 32.11€
    15% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Bradylink™ Les poteaux de signalisation sont fabriqués en polystyrène et en polyéthylène colorés et constituent une alternative décorative aux poteaux métalliques.
  • Les poteaux sont non conducteurs et peuvent donc être utilisés en toute sécurité dans les zones électriquement dangereuses.
  • Contrairement aux poteaux métalliques, Bradylink™ Les poteaux d'avertissement ne rouillent pas.
  • La base creuse peut être remplie de sable pour une utilisation plus stable.
  • Un grand crochet en C maintient la chaîne en place sur les poteaux de grande taille et peut être utilisé ouvert ou fermé pour une sécurité accrue.
  • Les socles et les plateaux sont inclus.
Specifications
Type de produit Poteau et chaîne de sécurité
Alternate Part Number Poteau d'avertissement Bradylink jaune uni - 1 unité
Couleur Jaune
Matériau Polyéthylène
Description Bradylink Messages d'avertissement
Diamètre (impériale) 3 in
À utiliser avec (application) Contrôle du flux
Hauteur (impériale) 41 in
Hauteur (métrique) 1040 mm
Comprend Bases et plateaux
Quantité 1 de chaque