Learn More
Saint Gobain Life Sciences Pissettes en PFA à col étroit Chemware™
Description
- Marques de graduation moulées
- Buse flexible avec embout pivotant à 360° ; la petite pointe de l’orifice permet une distribution précise du contenu
- Inerte à tous les produits chimiques
- Conception étanche
- Transparente et incassable
- Non adhésive, facile à nettoyer et offrant une durée de vie flexible supérieure et une excellente résistance mécanique
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1000 ml |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 25,5 mm |
| Matériau | PFA |
| Closure Included | Oui |
| Graduated | Oui |
| Bouche | Étroit |
| Hauteur (métrique) | 315,1 mm |
| Type de produit | Wash Bottle |
| Hauteur (impériale) | 12.4 in. |