Learn More
Heathrow Scientific Pissettes à code couleur, col large, 500 ml
Code produit 16320716 Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur de bouchon unitSize
16320716 Blanc 6 pièces
16330716 Rouge 6 pièces
16340716 Jaune 6 pièces
16350716 Vert 6 pièces
16360716 Bleu 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16320716 Fournisseur Heathrow Scientific Code fournisseur HS120245
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La pissette est à code couleur pour faciliter l’identification. Le bouchon et la tige sont moulés en une seule pièce, ce qui les rend étanches. Elle possède une pointe et un col incliné qui fournissent un débit uniforme de liquide et la pointe peut être redécoupée si nécessaire pour augmenter le débit.
  • Le col large du flacon facilite le remplissage
  • Code couleur pour l’identification de l’utilisateur, de l’application ou de l’emplacement
  • Le flacon est en PEBD, avec un bouchon en PP
  • Flacon de 500 ml
Spécification
Capacité (métrique) 500 mL
Capacité (impériale) 16,9 oz.
Couleur Transparente
Description Pissette
Diamètre (impériale) 2,75 in
À utiliser avec (application) Liquide
Matériau PEBD
Nbre par carton 24/carton
Nb par paquet 6/Bte
Conditionnement Boîte
Stérilité Non stérile
Largeur (métrique) 7 cm
Couleur de bouchon Blanc
Closure Included Oui
Jetable Réutilisable
Graduated Non
Bouche Large
Forme Cylindrique
Hauteur (métrique) 22,86 cm
Type de produit Pissette de sécurité
Largeur (impériale) 2,75 in
Hauteur (impériale) 9 in
Chemical Label Non marqué
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 7,00 cm
Type de bouchon Col incliné
Autoclavable Non autoclavable