Learn More
Heathrow Scientific Pissettes à marquage de sécurité, ventilation automatique, col large, 500 ml
Code produit. 16370716 Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Click to view available options
Chemical Label:
Acétone
Assortiment
Eau distillée
Hypochlorite de sodium
Isopropanol
Méthanol
Vierge
Éthanol
Couleur de bouchon:
Assorties
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 16370716
Marque: Heathrow Scientific HS120250
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pissette disposant d’un bouchon et d’une tige qui sont moulés en une seule pièce, ce qui les rend étanches.
La pissette contient des informations de sécurité claires et informatives, est spécifique au produit contenu et comprend les éléments suivants : numéro de Chemical Abstract Service (CAS), codes et symboles de la National Fire Protection Association (NFPA), le symbole d’équipement de protection (PES), les codes de danger Tet informations sur les organes cibles. Le bouchon et la tige sont moulés en une seule pièce, ce qui les rend étanches. La pointe et le col incliné fournissent un débit uniforme de liquide et la pointe peut être redécoupée si nécessaire pour augmenter le débit.
  • Le col large du flacon facilite le remplissage
  • Évent non métallique qui empêche le risque de fuite de solvant
  • Le flacon est en PEBD
  • Le flacon ne doit être utilisé qu’avec des produits chimiques sûrs et compatibles avec le PEBD
Spécification
Capacité (métrique) 500 mL
Capacité (impériale) 16.9 oz.
Couleur Transparent
Description Pissettes à marquage de sécurité
À utiliser avec (application) Produits chimiques
Matériau PEBD
Nbre par carton 24/carton
Nb par paquet 6/Bte
Conditionnement Boîte
Stérilité Non stérile
Largeur (métrique) 7,00 cm
Couleur de bouchon Rouge
Closure Included Yes
Jetable Non
Graduated No
Bouche Wide
Forme Cylindrical
Hauteur (métrique) 22,86 cm
Type de produit Wash Bottle (Acetone)
Largeur (impériale) 2,75 in
Hauteur (impériale) 9 po
Chemical Label Acétone
Matériau du bouchon Polypropylène
Autoclavable Not Autoclavable